Principaux documents
451266
Sigma-Aldrich
Scandium(III) chloride
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Scandium chloride, Scandium trichloride
About This Item
Formule linéaire :
ScCl3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.31
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Essai
99.99% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: scandium
Impuretés
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Pf
960 °C (lit.)
Densité
2.39 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[Sc](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Sc/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clé InChI
DVMZCYSFPFUKKE-UHFFFAOYSA-K
Application
Used to form an intermetallic nickel-scandium compound film by potentiostatic cathodic reduction from molten salt mixtures.
À utiliser avec
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Chem. Abstr., 123, 269239x-269239x (1995)
Tatejwa, K. et al.
Kidorui, 26, 74-74 (1995)
Articles
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.