Key Documents
517445
Sigma-Aldrich
1,1′-Diethylferrocene
98%
About This Item
Formule linéaire :
Fe(C5H4C2H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.58 (lit.)
Point d'ébullition
284 °C (lit.)
Densité
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Fe].CC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C7H9.Fe/c2*1-2-7-5-3-4-6-7;/h2*3-6H,2H2,1H3;
Clé InChI
GKKLDIHVIQZCPZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Atomic number of base material: 26 Iron
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves