Principaux documents
516953
Sigma-Aldrich
Mercury(II) nitrate monohydrate
≥99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Mercuric nitrate monohydrate
About This Item
Formule linéaire :
Hg(NO3)2 · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
342.62
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥99.99% trace metals basis
Pertinence de la réaction
core: mercury
reagent type: catalyst
Impuretés
<100 ppm total metallic impurities
Résidus de réduction
≤0.01%
Pf
79 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Traces de cations
Fe: ≤0.001%
Hg+: ≤0.2%
Chaîne SMILES 
O.[Hg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Hg.2NO3.H2O/c;2*2-1(3)4;/h;;;1H2/q+2;2*-1;
Clé InChI
KVICROHOONHSRH-UHFFFAOYSA-N
Application
Reagent for oxymercuration; amidomercuration; cyclopropanecleavage; glycosylation
Caractéristiques et avantages
Meets A.C.S. reagent specifications.
Clause de non-responsabilité
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Fry, A. J.; Simon, J. A.
The Journal of Organic Chemistry, 47, 5032-5032 (1982)
Wiesner, K.; Tsai, T. Y. R.; Jin, H.
Helvetica Chimica Acta, 68, 300-300 (1985)
Collum, D. B.; Still, W. C.; Mohamadi, F.
Journal of the American Chemical Society, 105, 6882-6882 (1983)
Kocovsky, P.,
Organometallic News, 12, 1969-1969 (1993)