Principaux documents
516511
Sigma-Aldrich
Di-tert-butyl polysulfide
Synonyme(s) :
TPS® 44
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Informations légales
Product of Arkema
TPS is a registered trademark of Arkema France
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
192.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
89 °C - closed cup