Principaux documents
511900
Sigma-Aldrich
5-Indanyl isocyanate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H9NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
159.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.56 (lit.)
pb
245 °C (lit.)
Densité
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C=Nc1ccc2CCCc2c1
InChI
1S/C10H9NO/c12-7-11-10-5-4-8-2-1-3-9(8)6-10/h4-6H,1-3H2
Clé InChI
PYJJKIOYUUDDDM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
214.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
101.1 °C - closed cup