Principaux documents
511862
Sigma-Aldrich
9H-Fluoren-2-yl isocyanate
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H9NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Pf
69-71 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C=Nc1ccc-2c(Cc3ccccc-23)c1
InChI
1S/C14H9NO/c16-9-15-12-5-6-14-11(8-12)7-10-3-1-2-4-13(10)14/h1-6,8H,7H2
Clé InChI
HJROCLJFUOYQNP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Jose A Castro-Osma et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(27), 12388-12400 (2014-12-24)
A series of alkyl organoaluminium complexes based on bulky heteroscorpionate ligands were designed as catalysts for the ring-opening polymerisation of cyclic esters. Thus, the treatment of AlX3 (X = Me, Et) with bulky acetamide or thioacetamide heteroscorpionate ligands nbptamH (1)