511781
2,6-Difluorophenyl isothiocyanate
98%
61,30 €
About This Item
61,30 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.604 (lit.)
pb
217 °C (lit.)
Densité
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
isothiocyanate
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Fc1cccc(F)c1N=C=S
InChI
1S/C7H3F2NS/c8-5-2-1-3-6(9)7(5)10-4-11/h1-3H
Clé InChI
DBSXNGIBAKYMSS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
219.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
104 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter