50620
Butyl glycolate
technical, ≥90% (GC)
Synonyme(s) :
Butyl hydroxyacetate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical
Pureté
≥90% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.427
Point d'ébullition
187-190 °C (lit.)
Densité
1.019 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCOC(=O)CO
InChI
1S/C6H12O3/c1-2-3-4-9-6(8)5-7/h7H,2-5H2,1H3
Clé InChI
VFGRALUHHHDIQI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
165.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
74 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter