Documents
4P101D
Sigma-Aldrich
4-Point Probing Chip
4P101D
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NC.13
Matériaux
gold/chromium electrode (Au/Cr)
Description
die layer thickness 300 nm SiO2
die layer thickness 36 nm boron nitride
electrode layer thickness 60 nm gold
Caractéristiques
point style 4 pt probe
BN/SiO2 coating
Conditionnement
pkg of 16 diced devices
Fabricant/nom de marque
4P101D
die thickness
525 μm , silicon
Taille de l'électrode
10 nm , chrome