Principaux documents
499013
Sigma-Aldrich
6-Methyl-2-pyridylzinc bromide solution
0.5 M in THF
50 ML
308,00 €
308,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 ML
308,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H6BrNZn
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
308,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Concentration
0.5 M in THF
Densité
0.996 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cc1cccc([Zn]Br)n1
InChI
1S/C6H6N.BrH.Zn/c1-6-4-2-3-5-7-6;;/h2-4H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
PHXNJPJTSMRASQ-UHFFFAOYSA-M
Informations légales
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17 °C - closed cup