Principaux documents
497649
Sigma-Aldrich
3-Bromophenylzinc iodide solution
0.5 M in THF
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H4Znl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
348.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Concentration
0.5 M in THF
pb
65 °C
Densité
1.023 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Brc1cccc([Zn]I)c1
InChI
1S/C6H4Br.HI.Zn/c7-6-4-2-1-3-5-6;;/h1-2,4-5H;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
XLMNHUGHMAZHRY-UHFFFAOYSA-M
Informations légales
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
1.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17.22 °C - closed cup