Principaux documents
497606
Sigma-Aldrich
1-Adamantylzinc bromide solution
0.5 M in THF
Synonyme(s) :
Bromotricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-ylzinc
50 ML
329,00 €
329,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 ML
329,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H15BrZn
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
280.52
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
329,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Concentration
0.5 M in THF
Densité
0.97 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Br[Zn]C12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C10H15.BrH.Zn/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9;;/h7-9H,1-6H2;1H;/q;;+1/p-1/t7-,8+,9-;;
Clé InChI
PUGQCSQHCXILTB-IQJVJNHNSA-M
Informations légales
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
1.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17.2 °C - closed cup