Key Documents
497398
Sigma-Aldrich
Calcium isopropoxide
powder, ≥99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Calcium isopropylate, Diisopropoxy calcium
About This Item
Formule linéaire :
Ca(OCH(CH3)2)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.25
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Pureté
≥99% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
core: calcium
Chaîne SMILES 
CC(C)O[Ca]OC(C)C
InChI
1S/2C3H7O.Ca/c2*1-3(2)4;/h2*3H,1-2H3;/q2*-1;+2
Clé InChI
MMLSWLZTJDJYJH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Self-heat. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges