445568
Calcium methoxide
97%
Synonyme(s) :
Calcium dimethoxide
126,00 €
About This Item
126,00 €
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
solid
solid
Pertinence de la réaction
core: calcium
Pf
>385 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CO[Ca]OC
InChI
1S/2CH3O.Ca/c2*1-2;/h2*1H3;/q2*-1;+2
Clé InChI
AMJQWGIYCROUQF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.