Documents
496898
Sigma-Aldrich
1-Benzyl-2-piperidone
≥98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H15NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.553 (lit.)
Point d'ébullition
147 °C/0.125 mmHg (lit.)
Densité
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=C1CCCCN1Cc2ccccc2
InChI
1S/C12H15NO/c14-12-8-4-5-9-13(12)10-11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7H,4-5,8-10H2
Clé InChI
MLEGMEBCXGDFQT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Debenzylation of N-Benzyl-acylamides.
Sugasawa S andFujii T.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 6(6), 587-590 (1958)
A direct synthesis of [(tert-butoxycarbonyl) methylidene] azacycloalkanes.
Yamaguchi M and Hirao I.
The Journal of Organic Chemistry, 50(11), 1975-1977 (1985)
Thermochemistry of some derivatives of 2-and 4-piperidone.
Ribeiro da Silva MAV and Cabral JI.
Journal of Chemical and Engineering Data, 51(5), 1556-1561 (2006)