Principaux documents
494380
Sigma-Aldrich
Diethylenetriamine, polymer-bound
200-400 mesh, extent of labeling: 4.0-5.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Synonyme(s) :
PS-DETA
5 G
124,00 €
124,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
124,00 €
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
124,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Réticulation
1 % cross-linked
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Ampleur du marquage
4.0-5.0 mmol/g loading
Taille des particules
200-400 mesh
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
NCCNCCN.C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2
InChI
1S/C10H10.C8H8.C4H13N3/c1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9;1-2-8-6-4-3-5-7-8;5-1-3-7-4-2-6/h3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;7H,1-6H2
Clé InChI
ZKLXBIDCCKBICN-UHFFFAOYSA-N
Application
Scavenges acids, acid chlorides, anhydrides, etc.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Flynn, D.L.
Journal of the American Chemical Society, 119, 4874-4874 (1997)