Principaux documents
459968
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-Tetraphenyl-1,3-cyclopentadiene
95%
1 G
118,00 €
118,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
118,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C29H22
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
370.48
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
118,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
solid
Pf
180-182 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phenyl
Chaîne SMILES 
C1C(c2ccccc2)=C(c3ccccc3)C(c4ccccc4)=C1c5ccccc5
InChI
1S/C29H22/c1-5-13-22(14-6-1)26-21-27(23-15-7-2-8-16-23)29(25-19-11-4-12-20-25)28(26)24-17-9-3-10-18-24/h1-20H,21H2
Clé InChI
JCXLYAWYOTYWKM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
1,2,3,4-Tetraphenyl-1,3-cyclopentadiene is formed as one of the condensation products during the reactions of diphenylacetylene with methylchromium systems.[1]
Application
1,2,3,4-Tetraphenyl-1,3-cyclopentadiene (TPCP) may be employed for the fabrication of triple-layer blue-emitting device.[2]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Effect of electric field strength on the electroluminescence spectra of a blue-emitting device.
Cao H, et al.
Synthetic Metals, 96(3), 191-194 (1998)
Formation of 1, 3, 4, 5-tetraphenyl-2, 6, 7-trioxabicyclo [3.2. 1] oct-3-ene from the ozonolysis of 1, 2, 3, 4-tetraphenyl-1, 3-cyclopentadiene. First [3+ 4] addition of a carbonyl oxide moiety to an. alpha.,. beta.-unsaturated carbonyl group.
Mori M, et al.
Journal of the American Chemical Society, 109(14), 4407-4408 (1987)
Cyclization of diphenylacetylene on methylchromium s-complexes II. Cyclic and linear condensations.
Michman M and Zeiss HH.
Journal of Organometallic Chemistry, 25(1), 161-166 (1970)
Yang Yang et al.
Nature communications, 10(1), 3165-3165 (2019-07-20)
Vitrimers are one kind of covalently crosslinked polymers that can be reprocessed. Topology freezing transition temperature (Tv) is vitrimer's upper limit temperature for service and lower temperature for recycle. However, there has been no proper method to detect the intrinsic