493473
3-Phenoxypropionitrile
98%
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Pf
58-61 °C (lit.)
Chaîne SMILES
N#CCCOc1ccccc1
InChI
1S/C9H9NO/c10-7-4-8-11-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,8H2
Clé InChI
IXAUFLAHUXISCH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable