493449
2-Benzofurancarboxaldehyde
97%
Synonyme(s) :
1-Benzofuran-2-carbaldehyde, 2-Benzofurancarbaldehyde, 2-Formylbenzofuran, Benzo[b]-2-furfural, Benzo[b]furan-2-aldehyde, Benzo[b]furan-2-carboxaldehyde, Coumarilaldehyde
47,60 €
About This Item
47,60 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.633 (lit.)
pb
135 °C/18 mmHg (lit.)
Densité
1.206 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
Chaîne SMILES
O=Cc1cc2ccccc2o1
InChI
1S/C9H6O2/c10-6-8-5-7-3-1-2-4-9(7)11-8/h1-6H
Clé InChI
ADDZHRRCUWNSCS-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable