Documents
493406
Sigma-Aldrich
[3aS-(3aα,4α,5β,7aα)]-5-Azido-7-bromo-3a,4,5,7a-tetrahydro-2,2-dimethyl-1,3-benzodioxol-4-ol
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H12BrN3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
290.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Activité optique
[α]25/D +24°, c = 1 in chloroform
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Pf
116-118 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@]12OC(C)(C)O[C@]1([H])C(Br)=C[C@H](N=[N+]=[N-])[C@H]2O
InChI
1S/C9H12BrN3O3/c1-9(2)15-7-4(10)3-5(12-13-11)6(14)8(7)16-9/h3,5-8,14H,1-2H3/t5-,6+,7+,8-/m0/s1
Clé InChI
PRQOGQGZCPGPSH-OSMVPFSASA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable