Principaux documents
493317
Sigma-Aldrich
Propane-2,2-d2
98 atom % D
1 L
1 370,00 €
1 370,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 L
1 370,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3CD2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
46.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
1 370,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Densité de vapeur
1.5 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
8.42 atm ( 21.1 °C)
Pureté isotopique
98 atom % D
Forme
gas
pb
−42.1 °C (lit.)
Pf
−188 °C (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])(C)C
InChI
1S/C3H8/c1-3-2/h3H2,1-2H3/i3D2
Clé InChI
ATUOYWHBWRKTHZ-SMZGMGDZSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
Standard 1 L quantity is packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with brass CGA 110/180 valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 20 psig for 1 L. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Produits recommandés
Stainless steel control valves Z146951 or Z187224
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Pictogrammes
FlameGas cylinder
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
-155.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-104.00 °C - closed cup