Principaux documents
485624
Sigma-Aldrich
Ethane-1,1,2,2-d4
99 atom % D
Synonyme(s) :
1,1,2,2-Tetradeuteroethane
About This Item
Formule linéaire :
HCD2CD2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
34.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Densité de vapeur
1.05 (vs air)
Pression de vapeur
37.95 mmHg ( 21.1 °C)
Pureté isotopique
99 atom % D
Forme
gas
pb
−88 °C (lit.)
Pf
−172 °C (lit.)
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])C([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6/c1-2/h1-2H3/i1D2,2D2
Clé InChI
OTMSDBZUPAUEDD-LNLMKGTHSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Produits recommandés
Stainless steel control valves Z146951, Z187224 or either of stainless steel regulators Z512966 and Z512974 is recommended.
Pictogrammes
FlameGas cylinder
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-211.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-135.00 °C - closed cup