Principaux documents
492728
Sigma-Aldrich
Heptane-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)513CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
101.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.378 (lit.)
pb
98 °C (lit.)
Pf
−91 °C (lit.)
Densité
0.691 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
CCCCCC[13CH3]
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3/i1+1
Clé InChI
IMNFDUFMRHMDMM-OUBTZVSYSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
24.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-4.00 °C - closed cup