Principaux documents
491829
Sigma-Aldrich
Benzaldehyde-α-13C,α-d1
99 atom % D, 99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Benzaldehyde-(carbonyl-13C,D)
250 MG
504,00 €
504,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
250 MG
504,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H513CDO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
108.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
504,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
99 atom % 13C
99 atom % D
Niveau de qualité
Indice de réfraction
n20/D 1.545 (lit.)
pb
178-179 °C (lit.)
Pf
−26 °C (lit.)
Densité
1.065 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[2H][13C](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H/i6+1D
Clé InChI
HUMNYLRZRPPJDN-KFNOGTNBSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
145.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
62.8 °C - closed cup