Principaux documents
491292
Sigma-Aldrich
1-Phenylethanol-1,2-13C2
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
sec-Phenethyl-α,β-13C2 alcohol
250 MG
520,00 €
520,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
250 MG
520,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H513CH(OH)13CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
124.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
520,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Indice de réfraction
n20/D 1.532 (lit.)
pb
204 °C/745 mmHg (lit.)
Pf
19-20 °C (lit.)
Densité
1.030 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[13CH3][13CH](O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3/i1+1,7+1
Clé InChI
WAPNOHKVXSQRPX-SPBYTNOZSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
185.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
85 °C - closed cup