Principaux documents
490598
Sigma-Aldrich
Propane-1,1,1,3,3,3-d6
98 atom % D
Synonyme(s) :
1,1,1,3,3,3-Hexadeuteriopropane
About This Item
Formule linéaire :
CD3CH2CD3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
50.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Densité de vapeur
1.5 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
8.42 atm ( 21.1 °C)
Pureté isotopique
98 atom % D
pb
−42.1 °C (lit.)
Pf
−188 °C (lit.)
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])CC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H8/c1-3-2/h3H2,1-2H3/i1D3,2D3
Clé InChI
ATUOYWHBWRKTHZ-WFGJKAKNSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
Standard 500 mL quantity is packaged in a 25 mL Sure/Pac cylinder with brass 1/4" male NPT valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 100 psig for 500 mL. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Produits recommandés
Brass hose adapter Z146811 or brass body mini gas regulator Z513539 is recommended.
Informations légales
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Raccord cannelé
Réf. du produit
Description
Tarif
Régulateur
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameGas cylinder
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
-155.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-104.00 °C - closed cup