Principaux documents
489387
Sigma-Aldrich
4-(2-Pyridyl)benzaldehyde
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H9NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pf
50-52 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)c1ccc(cc1)-c2ccccn2
InChI
1S/C12H9NO/c14-9-10-4-6-11(7-5-10)12-3-1-2-8-13-12/h1-9H
Clé InChI
NMLYGLCBSFKJFI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
4-(2-Pyridyl)benzaldehyde is a p-substituted benzaldehyde.
Application
4-(2-Pyridyl)benzaldehyde may be used as a ligand for the synthesis of bis-(2-phenylpyridyl)-2-(4′-formylphenyl)pyridineiridium(III), a novel phosphorescent iridium(III) complex.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Tuning the emission of cyclometalated iridium complexes by simple ligand modification
Ifor DW, et al.
Journal of Materials Chemistry, 13(1), 80-83 (2003)