Principaux documents
489379
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic-d12 acid
98 atom % D
Synonyme(s) :
EDTA-d12
1 G
1 450,00 €
1 450,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 G
1 450,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(HO2CCD2)2N(CD2)2N(CD2CO2H)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
304.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
1 450,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Forme
solid
Technique(s)
NMR: suitable
bio NMR: suitable
Pf
250 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+12
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])(N(C([2H])([2H])C(O)=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C([2H])([2H])C(O)=O)C([2H])([2H])C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2
Clé InChI
KCXVZYZYPLLWCC-LBTWDOQPSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Mallika Sastry et al.
Journal of biomolecular NMR, 50(3), 197-207 (2011-06-15)
NMR spectroscopic characterization of the structure or the dynamics of proteins generally requires the production of samples isotopically enriched in (15)N, (13)C, or (2)H. The bacterial expression systems currently in use to obtain isotopic enrichment, however, cannot produce a number
Dan Li et al.
Journal of proteome research, 14(5), 2237-2254 (2015-03-19)
Atherosclerosis resulting from hyperlipidemia causes many serious cardiovascular diseases. To understand the systems changes associated with pathogenesis and progression of atherosclerosis, we comprehensively analyzed the dynamic metabonomic changes in multiple biological matrices of LDLR(-/-) mice using NMR and GC-FID/MS with