Documents
489344
Sigma-Aldrich
Ethylene-13C1
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Ethene-13C1
About This Item
Formule linéaire :
H2C=13CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
29.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Densité de vapeur
0.97 (vs air)
Pression de vapeur
35.04 atm ( 20 °C)
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
99% (CP)
Température d'inflammation spontanée
842 °F
Point d'ébullition
−104 °C (lit.)
Pf
−169 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
C=[13CH2]
InChI
1S/C2H4/c1-2/h1-2H2/i1+1
Clé InChI
VGGSQFUCUMXWEO-OUBTZVSYSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Produits recommandés
Brass hose adapter Z146811 or brass body mini gas regulator Z513539 is recommended.
Raccord cannelé
Réf. du produit
Description
Tarif
Régulateur
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameGas cylinderExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
-4.0 °F
Point d'éclair (°C)
-20 °C