Documents
488518
Sigma-Aldrich
Chloroacetic acid-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
Cl13CH213CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
96.48
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Forme
solid
Point d'ébullition
189 °C (lit.)
Pf
60-63 °C (lit.)
Densité
1.613 g/mL
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
O[13C](=O)[13CH2]Cl
InChI
1S/C2H3ClO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)/i1+1,2+1
Clé InChI
FOCAUTSVDIKZOP-ZDOIIHCHSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
258.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
126 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1