Documents
486434
Sigma-Aldrich
Carbon-13C disulfide
99 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
13CS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
77.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
99% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.627 (lit.)
Point d'ébullition
46 °C (lit.)
Pf
−112-−111 °C (lit.)
Densité
1.282 g/mL at 25 °C
Application(s)
environmental
Changement de masse
M+1
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
S=[13C]=S
InChI
1S/CS2/c2-1-3/i1+1
Clé InChI
QGJOPFRUJISHPQ-OUBTZVSYSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-22.0 °F - closed cup - (in analogy to similar products)
Point d'éclair (°C)
-30 °C - closed cup - (in analogy to similar products)