Principaux documents
486302
Sigma-Aldrich
1,4-Dibromobutane-2,2,3,3-d4
98 atom % D
About This Item
Formule linéaire :
BrCH2CD2CD2CH2Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.94
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.5186 (lit.)
pb
63-65 °C/6 mmHg (lit.)
Pf
−20 °C (lit.)
Densité
1.908 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])(CBr)C([2H])([2H])CBr
InChI
1S/C4H8Br2/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2/i1D2,2D2
Clé InChI
ULTHEAFYOOPTTB-LNLMKGTHSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup