Principaux documents
805777
Sigma-Aldrich
2-Ketobutyric-1-13C acid
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
Synonyme(s) :
α-Ketobutyric-1-13C acid, 2-Oxobutanoic-1-13C acid, 2-Oxobutyric-1-13C acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13CC3H6O3
Poids moléculaire :
103.08
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Essai
≥97% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
bio NMR: suitable
Changement de masse
M+1
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCC([13C](O)=O)=O
InChI
1S/C4H6O3/c1-2-3(5)4(6)7/h2H2,1H3,(H,6,7)/i4+1
Clé InChI
TYEYBOSBBBHJIV-AZXPZELESA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
179.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
82 °C - closed cup