Principaux documents
485659
Sigma-Aldrich
Ethyl acetoacetate-2,4-13C2
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Ethyl 3-oxobutanoate-2,4-13C2
500 MG
651,00 €
651,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
500 MG
651,00 €
About This Item
Formule linéaire :
13CH3CO13CH2CO2CH2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
651,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
99% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.419 (lit.)
pb
181 °C (lit.)
Pf
−43 °C (lit.)
Densité
1.045 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)[13CH2]C([13CH3])=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h3-4H2,1-2H3/i2+1,4+1
Clé InChI
XYIBRDXRRQCHLP-NDLBAUGKSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
183.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
84 °C - closed cup