Documents
331104
Sigma-Aldrich
D-Xylose-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13CC4H10O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.12
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
99% (CP)
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D +15°, c = 1 in H2O
Pf
152-154 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
O[C@@H]1CO[13CH](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2/t2-,3+,4-,5?/m1/s1/i5+1
Clé InChI
SRBFZHDQGSBBOR-KOPVYNEGSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable