481769
Gallium nitride
99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Gallium mononitride, Gallium mononitride (GaN)
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.9% trace metals basis
Forme
powder
Pf
800 °C (lit.)
Chaîne SMILES
N#[Ga]
InChI
1S/Ga.N
Clé InChI
JMASRVWKEDWRBT-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Conducting polymers such as polyaniline, polythiophene and polyfluorenes are now much in the spotlight for their applications in organic electronics and optoelectronics.
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.