Documents
480258
Sigma-Aldrich
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene, compound with p-toluenesulfonic acid (1:1)
Synonyme(s) :
1,8-diazabicyclo[5.4.0]undecene-7 p-toluenesulfonate, DBU p -toluenesulfonate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H24N2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
324.44
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pf
70.9-90.7 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O.C2CCN3CCCN=C3CC2
InChI
1S/C9H16N2.C7H8O3S/c1-2-5-9-10-6-4-8-11(9)7-3-1;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h1-8H2;2-5H,1H3,(H,8,9,10)
Clé InChI
VAIAHWBLSPENDF-UHFFFAOYSA-N
Application
Polymerization catalyst.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable