Principaux documents
479845
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-fluoro-5-sulfamoylbenzoic acid
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H5ClFNO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.64
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
96%
Pf
245-248 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
NS(=O)(=O)c1cc(C(O)=O)c(Cl)cc1F
InChI
1S/C7H5ClFNO4S/c8-4-2-5(9)6(15(10,13)14)1-3(4)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)(H2,10,13,14)
Clé InChI
DDGOQDDPEWYVRD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2-Chloro-4-fluoro-5-sulfamoylbenzoic acid, also known as 5-(aminosulfonyl)-2-chloro-4-fluorobenzoic acid, is an aryl fluorinated building block employed in organic synthesis.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable