Principaux documents
479594
Sigma-Aldrich
Boc-D-phenylalaninol
98%
Synonyme(s) :
(R)-(+)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-3-phenyl-1-propanol, (R)-2-(Boc-amino)-3-phenyl-1-propanol, N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-phenylalaninol
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2CH[NHCO2C(CH3)3]CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.32
Beilstein:
4686134
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Activité optique
[α]23/D +24°, c = 1 in chloroform
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Pf
95-98 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CO)Cc1ccccc1
InChI
1S/C14H21NO3/c1-14(2,3)18-13(17)15-12(10-16)9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12,16H,9-10H2,1-3H3,(H,15,17)/t12-/m1/s1
Clé InChI
LDKDMDVMMCXTMO-GFCCVEGCSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable