Principaux documents
47935
Sigma-Aldrich
Fmoc-β-Homoala-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
(S)-3-(Fmoc-amino)butyric acid, Fmoc-L-β-homoalanine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H19NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
325.36
Beilstein:
7719789
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
Essai
≥98.0% (HPLC)
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C19H19NO4/c1-12(10-18(21)22)20-19(23)24-11-17-15-8-4-2-6-13(15)14-7-3-5-9-16(14)17/h2-9,12,17H,10-11H2,1H3,(H,20,23)(H,21,22)/t12-/m0/s1
Clé InChI
LYMLSPRRJWJJQD-LBPRGKRZSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable