479128
2-Aminoindan
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.561 (lit.)
Densité
1.024 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
NC1Cc2ccccc2C1
InChI
1S/C9H11N/c10-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-9/h1-4,9H,5-6,10H2
Clé InChI
LMHHFZAXSANGGM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter