478261
5-Chloro-2-methylphenyl isocyanate
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.556 (lit.)
Point d'ébullition
115 °C/5 mmHg (lit.)
Densité
1.226 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cc1ccc(Cl)cc1N=C=O
InChI
1S/C8H6ClNO/c1-6-2-3-7(9)4-8(6)10-5-11/h2-4H,1H3
Clé InChI
XEMUTFNBAICJEO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- N-(5-chloro-2-methyphenyl)-N′-(1-methylethyl)-thiourea
- N-(5-chloro-2-methyphenyl)-N′-(1-methylethyl)-urea
- 5-chloro-2-methylphenylcarbamoylated cyclodextrin (CD) chiral stationary phase (CSP)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available