Principaux documents
47780
Sigma-Aldrich
Fmoc-Tyr(3-NO2)-OH
≥97.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Fmoc-3-nitro-L-tyrosine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H20N2O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
448.42
Beilstein:
9445034
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
≥97.0% (HPLC)
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)c(c1)[N+]([O-])=O)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H20N2O7/c27-22-10-9-14(12-21(22)26(31)32)11-20(23(28)29)25-24(30)33-13-19-17-7-3-1-5-15(17)16-6-2-4-8-18(16)19/h1-10,12,19-20,27H,11,13H2,(H,25,30)(H,28,29)/t20-/m0/s1
Clé InChI
JZUZJVFERQWLNC-FQEVSTJZSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable