477559
4-Bromo-2-fluorobenzyl bromide
98%
Synonyme(s) :
4,α-Dibromo-2-fluorotoluene
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Pf
33-36 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Fc1cc(Br)ccc1CBr
InChI
1S/C7H5Br2F/c8-4-5-1-2-6(9)3-7(5)10/h1-3H,4H2
Clé InChI
XMHNLZXYPAULDF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges