476439
2,6-Dimethylphenyl isothiocyanate
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.627 (lit.)
Point d'ébullition
247 °C (lit.)
Densité
1.085 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1cccc(C)c1N=C=S
InChI
1S/C9H9NS/c1-7-4-3-5-8(2)9(7)10-6-11/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
UULUECCNPPJFBU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup