Principaux documents
47632
Sigma-Aldrich
Fmoc-Arg(Mtr)-OH
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
Nα-Fmoc-Nω-(4-methoxy-2,3,6-trimethylbenzenesulfonyl)-L-arginine, Nα-Fmoc-Nω-MTR-L-arginine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C31H36N4O7S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
608.71
Numéro Beilstein :
5206491
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Pureté
≥98.0% (TLC)
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
COc1cc(C)c(c(C)c1C)S(=O)(=O)NC(=N)NCCC[C@H](NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)C(O)=O
InChI
1S/C31H36N4O7S/c1-18-16-27(41-4)19(2)20(3)28(18)43(39,40)35-30(32)33-15-9-14-26(29(36)37)34-31(38)42-17-25-23-12-7-5-10-21(23)22-11-6-8-13-24(22)25/h5-8,10-13,16,25-26H,9,14-15,17H2,1-4H3,(H,34,38)(H,36,37)(H3,32,33,35)/t26-/m0/s1
Clé InChI
LKGHIEITYHYVED-SANMLTNESA-N
Autres remarques
Protected arginine derivative used in solid phase peptide synthesis. The MTR-guanidine protection of arg is more acid-sensitive than the tosyl group
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
M P Williamson et al.
European journal of biochemistry, 158(3), 527-536 (1986-08-01)
The peptide alpha Ahx-Met-Ala-Asp-Pro-Asn-Arg-Phe-Arg-Gly-Lys-Asp-Leu-Pro-Val-Leu- Asp-Gln-Leu-Thr-Asp-Pro-Pro-alpha Ahx (epsilon Ahx = 6-aminohexanoyl), the antigenic sequence 11-32 from Herpes simplex virus glycoprotein D-1, has been synthesised. Its 1H-NMR spectrum has been assigned by a combination of two-dimensional techniques in H2O and 2H2O. Its
E. Atherton et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2065-2065 (1985)
M. Fujino et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 29, 2825-2825 (1981)