Principaux documents
47597
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-Me-Leu-OH
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Synonyme(s) :
Fmoc-N-methyl-L-leucine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H25NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
367.44
Beilstein:
3630430
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Activité optique
[α]20/D −20.5±0.5°, c = 1% in DMF
Pf
113-116 °C
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)C[C@H](N(C)C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C22H25NO4/c1-14(2)12-20(21(24)25)23(3)22(26)27-13-19-17-10-6-4-8-15(17)16-9-5-7-11-18(16)19/h4-11,14,19-20H,12-13H2,1-3H3,(H,24,25)/t20-/m0/s1
Clé InChI
BUJQSIPFDWLNDC-FQEVSTJZSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable