Principaux documents
47596
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-Me-Ile-OH
≥98% (sum of enantiomers, HPLC)
Synonyme(s) :
Fmoc-N-methyl-L-isoleucine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H25NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
367.44
Beilstein:
7548444
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
Essai
≥98% (sum of enantiomers, HPLC)
Activité optique
[α]20/D −59±2°, c = 1% in DMF
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC[C@H](C)[C@H](N(C)C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C22H25NO4/c1-4-14(2)20(21(24)25)23(3)22(26)27-13-19-17-11-7-5-9-15(17)16-10-6-8-12-18(16)19/h5-12,14,19-20H,4,13H2,1-3H3,(H,24,25)/t14-,20-/m0/s1
Clé InChI
IQIOLCJHRZWOLS-XOBRGWDASA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable