Principaux documents
47529
Sigma-Aldrich
Fmoc-Nva-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Fmoc-L-norvaline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H21NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
339.39
Beilstein:
5883879
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
≥98.0% (HPLC)
Activité optique
[α]20/D −21±1°, c = 2% in DMF
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C20H21NO4/c1-2-7-18(19(22)23)21-20(24)25-12-17-15-10-5-3-8-13(15)14-9-4-6-11-16(14)17/h3-6,8-11,17-18H,2,7,12H2,1H3,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m0/s1
Clé InChI
JBIJSEUVWWLFGV-SFHVURJKSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable