Principaux documents
119334
Sigma-Aldrich
Bis(cyclopentadienyl)hafnium(IV) dichloride
98%
Synonyme(s) :
Di(cyclopentadienyl)hafnium(IV) dichloride, Hafnocene dichloride
1 G
66,40 €
10 G
354,00 €
66,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
66,40 €
10 G
354,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H10Cl2Hf
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
379.58
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
66,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: hafnium
reagent type: catalyst
Pf
230-233 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[Hf]Cl.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.2ClH.Hf/c2*1-2-4-5-3-1;;;/h2*1-5H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Clé InChI
UHCOEQZUSAFLHQ-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
P Köpf-Maier et al.
Journal of cancer research and clinical oncology, 96(1), 43-51 (1980-01-01)
The antitumor activity of the metallocene dichlorides TDC, ZDC, and HDC against Ehrlich ascites tumor in CF1 mice is investigated. A single i.p. injection of TDC in the optimum dose (30-60 mg/kg) 24 h p.t.t. achieves survival of 80-90% of
P Köpf-Maier et al.
Cancer chemotherapy and pharmacology, 5(4), 237-241 (1981-01-01)
The in vitro growth-inhibiting potencies of titanocene dichloride (TDC), zirconocene dichloride (ZDC), hafnocene dichloride (HDC), vanadocene dichloride (VDC), and molybdocene dichloride (MDC) against Ehrlich ascites tumor (EAT) cells cultured in viro as permanently growing suspension cultures were determined. The most